Print…
4'-Methoxyacetophenone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
152360010 152362500
ACRO152360010EA 110 EUR
ACRO152360010 ACRO152362500
4'-Methoxyacetophenone 98%
4'-Methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 152 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 36…39 °C
Densidade: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008745
Número CAS: 100-06-1
EINECS: 202-815-9
Encomendar
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %