4'-Ethoxyacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A11031.06
A11031.14
A11031.22
A11031.06EA
33.7
EUR
A11031.06
A11031.14
A11031.22
4'-Ethoxyacetophenone ≥98%
4'-Ethoxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 1676-63-7
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 134°(273°F)
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 145-146°/13mm
Beilstein Reference: 636783
MDL No.: MFCD00009095
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 145…146 °C (13 mmHg) Ponto de Fusão: 35…38 °C Ponto de Inflamação: 134 °C (273 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009095 Número CAS: 1676-63-7 EINECS: 216-825-6 |