Print…
2'-Methoxyacetophenone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
125670250 125671000
ACRO125670250EA 47.4 EUR
ACRO125670250 ACRO125671000
2'-Methoxyacetophenone 99%
2'-Methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 131 °C (18 mmHg)
Densidade: 1,09 g/cm³
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008725
Número CAS: 579-74-8
EINECS: 209-446-2
Encomendar
Appearance Clear light yellow to orange to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5383 to 1.5403 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %