3'-Nitroacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A12155.0B
A12155.30
A12155.36
A12155.0BEA
157
EUR
A12155.0B
A12155.30
A12155.36
3'-Nitroacetophenone ≥98%
3'-Nitroacetophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 121-89-1
Molecular Formula: C8H7NO3
Formula Weight: 165.15
Odour: Slightly sweetish
Melting Point: 76-80°
Boiling Point: 202°
Beilstein Reference: 743002
MDL No.: MFCD00007259
Fórmula:
C₈H₇NO₃ Ponto de ebulição: 202 °C Ponto de Fusão: 76…80 °C Densidade: 1,433 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007259 Número CAS: 121-89-1 EINECS: 204-504-3 |