Print…
3'-Nitroacetophenone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
128331000 128335000
ACRO128331000EA 25 EUR
ACRO128331000 ACRO128335000
3'-Nitroacetophenone 98%
3'-Nitroacetophenone
Fórmula: C₈H₇NO₃
Ponto de ebulição: 202 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 76…79 °C
Densidade: 1,433 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007259
Número CAS: 121-89-1
EINECS: 204-504-3
Encomendar
Appearance Yellow to yellow-green to yellow-brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %