Print…
3-Acetylbenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B25616.03 B25616.06
B25616.03EA 106 EUR
B25616.03 B25616.06
3-Acetylbenzoic acid ≥98%
3-Acetylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 586-42-5 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Odour: Odourless Melting Point: 162-166° MDL No.: MFCD00045847
Fórmula: C₉H₈O₃
Ponto de ebulição: 343 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 162…166 °C
Densidade: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045847
Número CAS: 586-42-5