2-Acetylbenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10216.09
A10216.18
A10216.30
A10216.09EA
48
EUR
A10216.09
A10216.18
A10216.30
2-Acetylbenzoic acid ≥98%
2-Acetylbenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 577-56-0
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Odour: Odourless
Melting Point: 115-118°
Beilstein Reference: 1210557
MDL No.: MFCD00002475
Fórmula:
C₉H₈O₃ Ponto de ebulição: 110…112 °C (2 mmHg) Ponto de Fusão: 115…118 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002475 Número CAS: 577-56-0 EINECS: 209-413-2 |