Print…
2-Acetylbenzoic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
102470050 102470250 102471000
ACRO102470050EA 28.4 EUR
ACRO102470050 ACRO102470250 ACRO102471000
2-Acetylbenzoic acid 99%
2-Acetylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₈O₃
Ponto de ebulição: 110 - 112 °C (2 -rr)
Ponto de Fusão: 115…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002475
Número CAS: 577-56-0
EINECS: 209-413-2
Encomendar
Appearance Light yellow to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 118 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %