Print…
1-Phenyl-2-butanone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
137227-25G 137227-5G
SIAL137227-25GEA 740 EUR
SIAL137227-25G SIAL137227-5G
1-Phenyl-2-butanone, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-2-butanone
Fórmula: C₆H₅C(O)CH₂CH₂CH₃
Ponto de ebulição: 230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 5 °C
Densidade: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009315
Número CAS: 1007-32-5
EINECS: 213-752-1