Print…
(1-Bromoethyl)benzene ≥97%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-1-phenylethane, α-Methylbenzyl bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
238104-25G 238104-100G
SIAL238104-25GEA 88.6 EUR
SIAL238104-25G SIAL238104-100G
(1-Bromoethyl)benzene ≥97%, Sigma-Aldrich®
(1-Bromoethyl)benzene
Fórmula: C₆H₅CHBrCH₃
Peso Molecular: 185.06 g/mol
Ponto de ebulição: 94 °C (16 mmHg) (literatura)
Ponto de Fusão: 50
Densidade: 1.356 g/mL (25 °C) (literatura)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000139
Número CAS: 585-71-7
EINECS: 209-560-2
UN: 3334
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f329f7855ae4dffcd097f49d6d504b1ec165e692&vid=6d612184698aeb1969948bdeb536d2ee39ec9551&prid=web&clid=SAPDAM