Print…
Cianeto de benzilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B19401-1KG B19401-250G
SIALB19401-1KGEA 217 EUR
SIALB19401-1KG SIALB19401-250G
Cianeto de benzilo, Sigma-Aldrich®
Cianeto de benzilo
Fórmula: (C₆H₅)CH₂CN
Ponto de ebulição: 234 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001894
Número CAS: 140-29-4
EINECS: 205-410-5
UN: 2470
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01133