Cianeto de benzilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Phenylacetonitrile
A10694.0E
A10694.22
A10694.36
A10694.0EEA
260
EUR
A10694.0E
A10694.22
A10694.36
Cianeto de benzilo ≥98%
Cianeto de benzilo
Purity: 98+%
CAS No.: 140-29-4
Molecular Formula: C8H7N
Formula Weight: 117.15
Flash Point: 101°(213°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.015
Refractive Index: 1.5230
Appearance: Colourless
Melting Point: -24°
Boiling Point: 234°
Beilstein Reference: 385941
Merck Reference: 14,1131
UN No.: 2470
MDL No.: MFCD00001894
Fórmula:
(C₆H₅)CH₂CN Peso Molecular: 117.15 g/mol Ponto de ebulição: 234 °C Ponto de Fusão: –24 °C Densidade: 1.015 Ponto de Inflamação: 101 °C (213 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001894 Número CAS: 140-29-4 EINECS: 205-410-5 UN: 2470 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,01133 |