Print…
Cianeto de benzilo 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Phenylacetonitrile
180940010 180945000 180940025
ACRO180940010EA 109 EUR
ACRO180940010 ACRO180945000 ACRO180940025
Cianeto de benzilo 99+%
Cianeto de benzilo
Fórmula: (C₆H₅)CH₂CN
Peso Molecular: 117.15 g/mol
Ponto de ebulição: 234
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 1.01 g/cm³
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001894
Número CAS: 140-29-4
EINECS: 205-410-5
UN: 2470
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01133
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %