Print…
4-Cloro-m-cresol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 4-Cloro-3-metil fenol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02295.0005 8.02295.0250 8.02295.1000 8.02295.9050
8.02295.0005EA 25.8 EUR
8.02295.0005 8.02295.0250 8.02295.1000 8.02295.9050
4-Cloro-m-cresol para síntese, Sigma-Aldrich®
4-Cloro-m-cresol
Fórmula: C₇H₇ClO
Ponto de ebulição: 235 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 63…65 °C
Densidade: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002323
Número CAS: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
UN: 3437
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02152
Encomendar
Solubility 3.9 g/l (20 °C)
Melting Point 63 - 65 °C
Molar Mass 142.58 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 235 - 239 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 118 °C
Density 1.37 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 590 °C