4-Cloro-m-cresol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 59-50-7
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 118°(244°F)
Melting Point: 64-68°
Boiling Point: 234-236°
Beilstein Reference: 1237629
Merck Reference: 14,2133
UN No.: 3437
MDL No.: MFCD00002323
Fórmula:
C₇H₇ClO Ponto de ebulição: 234…236 °C Ponto de Fusão: 64…68 °C Densidade: 1,370 Ponto de Inflamação: 118 °C (244 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002323 Número CAS: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 UN: 3437 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2133 |