Print…
4-Chlorobenzyl alcohol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (4-Chlorophenyl)methanol
108770250 108771000
ACRO108770250EA 46 EUR
ACRO108770250 ACRO108771000
4-Chlorobenzyl alcohol 99%
4-Chlorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇ClO
Ponto de ebulição: 234 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 69…72 °C
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004652
Número CAS: 873-76-7
EINECS: 212-852-2
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥98.5 %