Print…
5-Chloro-o-cresol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B25527.06 B25527.14
B25527.06EA 79.3 EUR
B25527.06 B25527.14
5-Chloro-o-cresol ≥98%
5-Chloro-o-cresol
Purity: 98% CAS No.: 5306-98-9 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Melting Point: 70-75° Boiling Point: 109-112°/15mm UN No.: 3437 MDL No.: MFCD00060672
Fórmula: C₇H₇ClO
Ponto de ebulição: 109…112 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 70…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060672
Número CAS: 5306-98-9
EINECS: 226-160-3
UN: 3437
ADR: 6.1,II