6-Chloro-o-cresol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzene, 2-Chloro-6-methylphenol
L03617.06
L03617.14
L03617.06EA
80
EUR
L03617.06
L03617.14
6-Chloro-o-cresol ≥98%
6-Chloro-o-cresol
Purity: 98%
CAS No.: 87-64-9
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5450
Boiling Point: 75-76°/12mm
Beilstein Reference: 774623
UN No.: 2669
MDL No.: MFCD00020000
Fórmula:
C₇H₇ClO Ponto de ebulição: 75…76 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 0 °C Densidade: 1,201 Ponto de Inflamação: 72 °C (161 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00020000 Número CAS: 87-64-9 EINECS: 201-760-8 UN: 2669 ADR: 6.1,II |