2-Chlorobenzyl alcohol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(2-Chlorophenyl)methanol
A13657.14
A13657.22
A13657.14EA
48.2
EUR
A13657.14
A13657.22
2-Chlorobenzyl alcohol ≥98%
2-Chlorobenzyl alcohol
Purity: 98+%
CAS No.: 17849-38-6
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 69-71°
Boiling Point: 227°
MDL No.: MFCD00004604
Fórmula:
C₇H₇ClO Ponto de ebulição: 227 °C Ponto de Fusão: 69…71 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004604 Número CAS: 17849-38-6 EINECS: 241-801-7 |