Print…
2-Chlorobenzyl alcohol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (2-Chlorophenyl)methanol
163420100 163420500
ACRO163420100EA 23.5 EUR
ACRO163420100 ACRO163420500
2-Chlorobenzyl alcohol 99%
2-Chlorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇ClO
Ponto de ebulição: 227 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 69…72 °C
Número MDL : MFCD00004604
Número CAS: 17849-38-6
EINECS: 241-801-7
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥98.5 %