Print…
3-Methoxybenzyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-(Chloromethyl)-3-methoxybenzene, 3-(Chloromethyl)anisole
209384-25G 209384-5G
SIAL209384-25GEA 83.9 EUR
SIAL209384-25G SIAL209384-5G
3-Methoxybenzyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Methoxybenzyl chloride
Fórmula: C₈H₉ClO
Peso Molecular: 156.61 g/mol
Ponto de ebulição: 124
Densidade: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000907
Número CAS: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
UN: 1760
ADR: 8 II