Print…
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A16024.06 A16024.14
A16024.06EA 39.1 EUR
A16024.06 A16024.14
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol ≥98%
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 55912-20-4 Molecular Formula: C7H6ClNO3 Formula Weight: 187.58 Melting Point: 62-64° MDL No.: MFCD00007086
Fórmula: C₇H₆ClNO₃
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007086
Número CAS: 55912-20-4
EINECS: 259-901-4