Print…
2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Chloro-5-nitrophenyl)methanol
A14205.22 A14205.14 A14205.06
A14205.22EA 320 EUR
A14205.22 A14205.14 A14205.06
2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 80866-80-4 Molecular Formula: C7H6ClNO3 Formula Weight: 187.58 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 3248759
Fórmula: C₇H₆ClNO₃
Ponto de Fusão: 75…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007297
Número CAS: 80866-80-4
EINECS: 279-584-6