Print…
α-Cloro-4-nitrotolueno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Nitrobenzyl chloride, 4-Nitrobenzylchloride, α-Chloro-p-nitrotoluene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
140112-100G 140112-25G
SIAL140112-100GEA 298 EUR
SIAL140112-100G SIAL140112-25G
α-Cloro-4-nitrotolueno, Sigma-Aldrich®
α-Cloro-4-nitrotolueno
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Ponto de ebulição: 293 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 68…70 °C
Densidade: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007374
Número CAS: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
UN: 3261
ADR: 8,II