4-Cloro-m-toluidina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Chloro-3-methylaniline, 5-Amino-2-chlorotoluene
B22234.06
B22234.14
B22234.06EA
68.2
EUR
B22234.06
B22234.14
4-Cloro-m-toluidina ≥98%
4-Cloro-m-toluidina
Purity: 98%
CAS No.: 7149-75-9
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Melting Point: 82-85°
Beilstein Reference: 636522
UN No.: 2239
MDL No.: MFCD00066332
Fórmula:
C₇H₈ClN Ponto de ebulição: 241 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 82…85 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066332 Número CAS: 7149-75-9 UN: 2239 ADR: 6.1,III |