Print…
4-Cloro-o-toluidina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Amino-5-chlorotoluene, 4-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-o-toluidine, Fast Red TR Base
109370050 109371000
ACRO109370050EA 35 EUR
ACRO109370050 ACRO109371000
4-Cloro-o-toluidina 98%
4-Cloro-o-toluidina
Fórmula: C₇H₈ClN
Ponto de ebulição: 241 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 29…30 °C
Densidade: 1,19 g/cm³
Ponto de Inflamação: 124 °C
Número MDL : MFCD00007842
Número CAS: 95-69-2
EINECS: 202-441-6
UN: 2239
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5845 to 1.5865 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %