Print…
5-Cloro-o-toluidina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-2-methylaniline, 2-Amino-4-chlorotoluene
109380050 109381000 109385000
ACRO109380050EA 23.5 EUR
ACRO109380050 ACRO109381000 ACRO109385000
5-Cloro-o-toluidina 98%
5-Cloro-o-toluidina
Fórmula: C₇H₈ClN
Ponto de ebulição: 237 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 22 °C
Densidade: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007779
Número CAS: 95-79-4
EINECS: 202-452-6
UN: 2239
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear yellow to light brown Liquid after melting (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %