6-Cloro-o-toluidina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Chloro-6-methylaniline, 2-Amino-3-chlorotoluene
L02629.06
L02629.14
L02629.06EA
81.1
EUR
L02629.06
L02629.14
6-Cloro-o-toluidina ≥98%
6-Cloro-o-toluidina
Purity: 98%
CAS No.: 87-63-8
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5775
Melting Point: 2°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 774624
UN No.: 3429
MDL No.: MFCD00007679
Fórmula:
C₇H₈ClN Ponto de ebulição: 215 °C Ponto de Fusão: 2 °C Densidade: 1,174 Ponto de Inflamação: 98 °C (208 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007679 Número CAS: 87-63-8 EINECS: 201-759-2 UN: 3429 ADR: 6.1,III |