2-Cloro-p-toluidina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 615-65-6
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5750
Melting Point: 7°
Boiling Point: 223-225°
Beilstein Reference: 774514
UN No.: 3429
MDL No.: MFCD00007666
Fórmula:
C₇H₈ClN Ponto de ebulição: 223…225 °C Ponto de Fusão: 7 °C Densidade: 1,151 Ponto de Inflamação: 99 °C (210 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007666 Número CAS: 615-65-6 EINECS: 210-440-7 UN: 3429 ADR: 6.1,III |