Print…
2-Cloro-p-toluidina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-4-methylaniline, 4-Amino-3-chlorotoluene
154670250 154670050
ACRO154670250EA 59 EUR
ACRO154670250 ACRO154670050
2-Cloro-p-toluidina 98%
2-Cloro-p-toluidina
Fórmula: C₇H₈ClN
Ponto de ebulição: 223…225 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 1,151 g/cm³
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007666
Número CAS: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN: 3429
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure