Print…
3,4-Dichlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
D58600-25G D58600-5G
SIALD58600-25GEA 145 EUR
SIALD58600-25G SIALD58600-5G
3,4-Dichlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorobenzylamine
Fórmula: C₇H₇Cl₂N
Peso Molecular: 176.04 g/mol
Ponto de ebulição: 89…92 °C (0.5 mmHg)
Densidade: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008114
Número CAS: 102-49-8
EINECS: 203-035-1
UN: 2735
ADR: 8 III