2,6-Diclorobenzilamina ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(2,6-Dichlorophenyl)methanamine
H29274.03
H29274.14
H29274.06
H29274.03EA
18.7
EUR
H29274.03
H29274.14
H29274.06
2,6-Diclorobenzilamina ≥97%
2,6-Diclorobenzilamina
Purity: 97+%
CAS No.: 6575-27-5
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Odour: Amine-like
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00047928
Fórmula:
C₇H₇Cl₂N Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00047928 Número CAS: 6575-27-5 UN: 2735 ADR: 8,III |