Print…
2,5-Dichlorobenzylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (2,5-Dichlorophenyl)methanamine
L11972.03 L11972.06
L11972.03EA 59.8 EUR
L11972.03 L11972.06
2,5-Dichlorobenzylamine 97%
2,5-Dichlorobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 10541-69-2 Molecular Formula: C7H7Cl2N Formula Weight: 176.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5775 Odour: Amine-like Boiling Point: 74-76°/0.1mm Beilstein Reference: 2639302 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00052391
Fórmula: C₇H₇Cl₂N
Ponto de ebulição: 74…76 °C (0,1 mmHg)
Densidade: 1,318
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052391
Número CAS: 10541-69-2
UN: 2735
ADR: 8,III