Print…
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Chloro-6-fluorophenyl)methanol
A11978.06 A11978.14
A11978.06EA 29.4 EUR
A11978.06 A11978.14
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol ≥97%
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 56456-50-9 Molecular Formula: C7H6ClFO Formula Weight: 160.58 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-44° Beilstein Reference: 1938353 MDL No.: MFCD00004608
Fórmula: C₇H₆ClFO
Ponto de ebulição: 232 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004608
Número CAS: 56456-50-9
EINECS: 260-192-9