Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 1-Amino-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
103370250 103371000 103370050
ACRO103370250EA 58.7 EUR
ACRO103370250 ACRO103371000 ACRO103370050
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 99%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅ClF₃N
Peso Molecular: 195.57 g/mol
Ponto de ebulição: 85 °C (3 mmHg)
Ponto de Fusão: 34…38 °C
Ponto de Inflamação: 134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007846
Número CAS: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
Encomendar
Appearance White to pink to light orange Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %