Print…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-3-chlorobenzotrifluoride, 2-Chloro-6-trifluoromethylaniline
B22714.06 B22714.14
B22714.06EA 45.2 EUR
B22714.06 B22714.14
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97% CAS No.: 433-94-3 Molecular Formula: C7H5ClF3N Formula Weight: 195.57 Boiling Point: 39-40°/0.1mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00272565
Fórmula: C₇H₅ClF₃N
Ponto de ebulição: 39…40 °C (0,1 mmHg)
Densidade: 1,42
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272565
Número CAS: 433-94-3
EINECS: 207-091-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III