2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 3-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
A16004.14
A16004.22
A16004.14EA
36.6
EUR
A16004.14
A16004.22
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 121-50-6
Molecular Formula: C7H5ClF3N
Formula Weight: 195.57
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4990
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 82-83°/9mm
Beilstein Reference: 879910
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007673
Fórmula:
C₇H₅ClF₃N Ponto de ebulição: 82…83 °C (9 mmHg) Ponto de Fusão: 8…10 °C Densidade: 1,424 Ponto de Inflamação: 75 °C (167 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007673 Número CAS: 121-50-6 EINECS: 204-475-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |