Print…
2-Cloro-4-(trifluorometil)anilina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
578568-25G 578568-5G
SIAL578568-25GEA 76 EUR
SIAL578568-25G SIAL578568-5G
2-Cloro-4-(trifluorometil)anilina, Sigma-Aldrich®
2-Cloro-4-(trifluorometil)anilina
Fórmula: C₇H₅ClF₃N
Ponto de ebulição: 89 °C (0,5 mmHg)
Número MDL : MFCD00042563
Número CAS: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III