2-Cloro-4-(trifluorometil)anilina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
A12242.06
A12242.14
A12242.22
A12242.06EA
57.7
EUR
A12242.06
A12242.14
A12242.22
2-Cloro-4-(trifluorometil)anilina ≥98%
2-Cloro-4-(trifluorometil)anilina
Purity: 98%
CAS No.: 39885-50-2
Molecular Formula: C7H5ClF3N
Formula Weight: 195.57
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.5015
Boiling Point: 214-218°
Beilstein Reference: 4179703
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042563
Fórmula:
C₇H₅ClF₃N Ponto de ebulição: 214…218 °C Densidade: 1,434 Ponto de Inflamação: 103 °C (217 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042563 Número CAS: 39885-50-2 EINECS: 254-674-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |