Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L10127.03 L10127.06
L10127.03EA 54.7 EUR
L10127.03 L10127.06
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 23163-86-2 Molecular Formula: C8H3ClF3NS Formula Weight: 237.63 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5900 Odour: Pungent Boiling Point: 248-251° Beilstein Reference: 787371 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041090
Fórmula: C₈H₃ClF₃NS
Ponto de ebulição: 248…251 °C
Ponto de Fusão: 34…36 °C
Densidade: 1,470
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041090
Número CAS: 23163-86-2
UN: 2922
ADR: 8,III