Print…
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chlorobenzotrifluoride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C26402-100G C26402-250G
SIALC26402-100GEA 34.2 EUR
SIALC26402-100G SIALC26402-250G
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₄ClF₃
Ponto de ebulição: 136 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –36 °C
Densidade: 1,346 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000627
Número CAS: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN: 2234
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02145