Print…

4-Fluorobenzyl chloride ≥99%, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Perigo

Sinônimos: 4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

F8004-100G-A F8004-25G-A
SIALF8004-100G-AEA 89.6 EUR
SIALF8004-100G-A SIALF8004-25G-A
4-Fluorobenzyl chloride ≥99%, Sigma-Aldrich®
4-Fluorobenzyl chloride
Fórmula: C₇H₆ClF
Ponto de ebulição: 181,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000913
Número CAS: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
UN: 3265
ADR: 8,II

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR