Print…
α-Chloro-3,4-difluorotoulene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzene, 3,4-Difluorobenzyl chloride, 4-(Chloromethyl)-1,2-difluorobenzene
384420050 384420250
ACRO384420050EA 68.7 EUR
ACRO384420050 ACRO384420250
α-Chloro-3,4-difluorotoulene 98%
α-Chloro-3,4-difluorotoulene
Fórmula: C₇H₅ClF₂
Peso Molecular: 162.57 g/mol
Número MDL : MFCD00236218
Número CAS: 698-80-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %