2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1,4-Dichloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2,5-Dichlorobenzotrifluoride
A11310.06
A11310.14
A11310.06EA
31.8
EUR
A11310.06
A11310.14
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 320-50-3
Molecular Formula: C7H3Cl2F3
Formula Weight: 215.00
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4830
Beilstein Reference: 1955442
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000608
Fórmula:
C₇H₃Cl₂F₃ Ponto de ebulição: 181 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 11 °C Densidade: 1,483 Ponto de Inflamação: 76 °C (168 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000608 Número CAS: 320-50-3 EINECS: 206-276-0 UN: 1760 ADR: 8,III |