4-Chloro-m-toluic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L08533.09
L08533.04
L08533.18
L08533.09EA
96.5
EUR
L08533.09
L08533.04
L08533.18
4-Chloro-m-toluic acid ≥98%
4-Chloro-m-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 7697-29-2
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 212-216°
Beilstein Reference: 1936535
Fórmula:
C₈H₇ClO₂ Ponto de Fusão: 212…216 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00045853 Número CAS: 7697-29-2 |