Print…
4-Chloro-o-toluic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H27262.03 H27262.06
H27262.03EA 30.9 EUR
H27262.03 H27262.06
4-Chloro-o-toluic acid ≥98%
4-Chloro-o-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 7499-07-2 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Melting Point: 170-174° MDL No.: MFCD00045852
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de Fusão: 170…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045852
Número CAS: 7499-07-2