6-Chloro-o-toluic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Chloro-6-methylbenzoic acid
L18348.06
L18348.03
L18348.06EA
270
EUR
L18348.06
L18348.03
6-Chloro-o-toluic acid ≥97%
6-Chloro-o-toluic acid
Purity: 97%
CAS No.: 21327-86-6
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 103-105°
Beilstein Reference: 2614092
Fórmula:
C₈H₇ClO₂ Ponto de Fusão: 103…105 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00045799 Número CAS: 21327-86-6 |