Print…
6-Chloro-m-toluic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
381970010 381970050
ACRO381970010EA 46.6 EUR
ACRO381970010 ACRO381970050
6-Chloro-m-toluic acid 98%
6-Chloro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de Fusão: 148…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045798
Número CAS: 6342-60-5
Encomendar
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 151 °C
HPLC ≥97.5 %