Print…
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
314440050 314440250
ACRO314440050EA 65.6 EUR
ACRO314440050 ACRO314440250
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride 97%
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₆Cl₂O
Peso Molecular: 189.04 g/mol
Ponto de ebulição: 126…128 °C (6 mmHg)
Ponto de Fusão: 29…33 °C
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053224
Número CAS: 876-08-4
EINECS: 212-881-0
UN: 3261
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to light beige Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %