Print…
2'-Chloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, o-Chloroacetophenone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
183709-100G 183709-25G
SIAL183709-100GEA 89.8 EUR
SIAL183709-100G SIAL183709-25G
2'-Chloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Chloroacetophenone
Fórmula: C₈H₇ClO
Ponto de ebulição: 227 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,189 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000560
Número CAS: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
UN: 3416
ADR: 6.1,II